Stampa…
Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR70045-1G OR70045-250MG
APOSOR70045-1GEA 93.1 EUR
APOSOR70045-1G APOSOR70045-250MG
Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Peso molecolare: 238,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00056935
CAS Number: 27512-72-7
UN: 3261
ADR: 8,III