Stampa…
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
OR70044-1G OR70044-5G
APOSOR70044-1GEA 176 EUR
APOSOR70044-1G APOSOR70044-5G
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Punto di fusione: 156…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11554177
CAS Number: 115363-11-6