Stampa…
3-Amino-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Amino-3-picoline
OR7004-25G OR7004-5G OR7004-100G
APOSOR7004-25GEA 135 EUR
APOSOR7004-25G APOSOR7004-5G APOSOR7004-100G
3-Amino-5-methylpyridine
3-Amino-5-methylpyridine
Formula: C6H8N2
Peso molecolare: 108,1411 g/mol
Punto di ebollizione: 155 °C/21mmHg
Punto di fusione: 59…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112508
CAS Number: 3430-19-1