Stampa…
3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromo-5-methoxyphenyl)methanol
OR70038-1G OR70038-250MG OR70038-5G
APOSOR70038-1GEA 104 EUR
APOSOR70038-1G APOSOR70038-250MG APOSOR70038-5G
3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉BrO₂
Peso molecolare: 217,599 g/mol
Punto di fusione: 45…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00229988
CAS Number: 262450-64-6