Stampa…
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70036-1G OR70036-250MG
APOSOR70036-1GEA 256 EUR
APOSOR70036-1G APOSOR70036-250MG
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Peso molecolare: 263,14 g/mol
Punto di fusione: 73…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079720
CAS Number: 74447-73-7