Stampa…
ter-Butanolo 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR70032-1L OR70032-2.5L
APOSOR70032-1LEA 101 EUR
APOSOR70032-1L APOSOR70032-2.5L
ter-Butanolo 99%
ter-Butanolo
Formula: (CH₃)₃COH
Punto di ebollizione: 83 °C
Punto di fusione: 23…26 °C
Densità: 0,78 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004464
CAS Number: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II