Stampa…
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
OR7003-100G OR7003-25G OR7003-5G
APOSOR7003-100GEA 48 EUR
APOSOR7003-100G APOSOR7003-25G APOSOR7003-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094488
CAS Number: 123855-51-6