4-Cyano-1-butyne 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR70029-1G
OR70029-5G
OR70029-25G
APOSOR70029-1GEA
36.4
EUR
APOSOR70029-1G
APOSOR70029-5G
APOSOR70029-25G
4-Cyano-1-butyne 97%
4-Cyano-1-butyne
Formula:
C₅H₅N Punto di ebollizione: 79 °C/35mmHg Densità: 0,88 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 65 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00041563 CAS Number: 19596-07-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |