Stampa…
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR70028-1G OR70028-5G
APOSOR70028-1GEA 176 EUR
APOSOR70028-1G APOSOR70028-5G
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di fusione: 125…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999983
CAS Number: 192642-85-6