Stampa…
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl benzyloxycarbamate, N-(Benzyloxy)carbamic Acid tert-Butyl Ester
OR70016-25G OR70016-5G OR70016-100G
APOSOR70016-25GEA 142 EUR
APOSOR70016-25G APOSOR70016-5G APOSOR70016-100G
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate
Formula: C₁₂H₁₇NO₃
Peso molecolare: 223,27 g/mol
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191873
CAS Number: 79722-21-7