4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR70014-1G
OR70014-5G
APOSOR70014-1GEA
21.9
EUR
APOSOR70014-1G
APOSOR70014-5G
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
Formula:
C₁₈H₂₄N₂ Punto di fusione: 159…161 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01863731 CAS Number: 72914-19-3 |