Stampa…
Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
OR70004-10G OR70004-1G OR70004-5G
APOSOR70004-10GEA 125 EUR
APOSOR70004-10G APOSOR70004-1G APOSOR70004-5G
Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,5691 g/mol
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690330
CAS Number: 287714-35-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III