Stampa…
2,6-Dimethylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR70001-5G OR70001-1G
APOSOR70001-5GEA 129 EUR
APOSOR70001-5G APOSOR70001-1G
2,6-Dimethylbenzylamine 98%
2,6-Dimethylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di ebollizione: 111…114 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 74788-82-2
UN: 2735
ADR: 8,II