Stampa…
Thymoquinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Mentha-3,6-diene-2,5-dione, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 5-Isopropyl-2-methyl-1,4-benzoquinone
OR70000-5G OR70000-1G
APOSOR70000-5GEA 80 EUR
APOSOR70000-5G APOSOR70000-1G
Thymoquinone
Thymoquinone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,20 g/mol
Punto di ebollizione: 230…232 °C
Punto di fusione: 45…47 °C
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001602
CAS Number: 490-91-5
EINECS: 207-721-1