2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7000-100G
OR7000-25G
APOSOR7000-100GEA
328
EUR
APOSOR7000-100G
APOSOR7000-25G
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one 98%
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one
Formula:
C₈H₇NOS Punto di fusione: 176…178 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006698 CAS Number: 5325-20-2 EINECS: 226-197-5 |