Stampa…
Acido 4-formil-fenil-boronico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
OR6999-100G OR6999-25G OR6999-5G
APOSOR6999-100GEA 109 EUR
APOSOR6999-100G APOSOR6999-25G APOSOR6999-5G
Acido 4-formil-fenil-boronico
Acido 4-formil-fenil-boronico
Formula: C₇H₇BO₃
Peso molecolare: 149,94 g/mol
Punto di fusione: 237…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151823
CAS Number: 87199-17-5
EINECS: 438-670-5