Stampa…
Acido 3-formil-fenil-boronico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6998-100G OR6998-25G
APOSOR6998-100GEA 87 EUR
APOSOR6998-100G APOSOR6998-25G
Acido 3-formil-fenil-boronico
Acido 3-formil-fenil-boronico
Formula: C₇H₇BO₃
Punto di fusione: 109…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00161356
CAS Number: 87199-16-4
UN: 3261
ADR: 8,III