Stampa…
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2E)-3-(5-Oxo-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-6-yl)acrylic acid
OR6997-1G OR6997-5G OR6997-25G
APOSOR6997-1GEA 210 EUR
APOSOR6997-1G APOSOR6997-5G APOSOR6997-25G
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid
Formula: C₁₅H₁₃NO₃
Peso molecolare: 255,28 g/mol
Punto di fusione: >255 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01567779
CAS Number: 386715-44-2