Stampa…
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6996-1G OR6996-5G OR6996-10G
APOSOR6996-1GEA 229 EUR
APOSOR6996-1G APOSOR6996-5G APOSOR6996-10G
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₇ClO₂S
Punto di fusione: 232…235 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01319431
CAS Number: 386715-46-4