Stampa…
2-Hydroxy-p-toluic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Homosalicyclic acid, m-Cresotic acid, 4-Methylsalicylic acid
OR6995-100G OR6995-1KG OR6995-500G
APOSOR6995-100GEA 37.9 EUR
APOSOR6995-100G APOSOR6995-1KG APOSOR6995-500G
2-Hydroxy-p-toluic acid 99%
2-Hydroxy-p-toluic acid
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 173…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002454
CAS Number: 50-85-1
EINECS: 200-068-3