5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR6988-1G
OR6988-25G
APOSOR6988-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6988-1G
APOSOR6988-25G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formula:
C₆H₅BrN₂O₂S Punto di fusione: 158…162 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00238866 CAS Number: 50593-92-5 |