Stampa…
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(1,3-Dioxoprop-2-yl)nicotinic acid
OR6985-1G OR6985-5G OR6985-25G
APOSOR6985-1GEA 164 EUR
APOSOR6985-1G APOSOR6985-5G APOSOR6985-25G
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde
Formula: C₉H₇NO₄
Peso molecolare: 193,16 g/mol
Punto di fusione: 275 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216532
CAS Number: 212755-81-2