3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR6984-25G
OR6984-5G
OR6984-1G
APOSOR6984-25GEA
94.4
EUR
APOSOR6984-25G
APOSOR6984-5G
APOSOR6984-1G
3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Formula:
C₈H₇NO₂ Punto di fusione: 296 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040746 CAS Number: 5337-79-1 |