Stampa…
2-Hydroxyterephthalic acid dimethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6979-1G OR6979-5G
APOSOR6979-1GEA 24.4 EUR
APOSOR6979-1G APOSOR6979-5G
2-Hydroxyterephthalic acid dimethyl ester
2-Hydroxyterephthalic acid dimethyl ester
Formula: C₁₀H₁₀O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445666
CAS Number: 6342-72-9