Stampa…
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Methylsulphonyl)indoline
OR6977-5G OR6977-1G
APOSOR6977-5GEA 800 EUR
APOSOR6977-5G APOSOR6977-1G
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole 95%
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole
Formula: C₉H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 197,26 g/mol
Punto di fusione: 129…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01319203
CAS Number: 387350-92-7