Stampa…
3-Methylsalicylaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
OR6976-25G OR6976-100G
APOSOR6976-25GEA 133 EUR
APOSOR6976-25G APOSOR6976-100G
3-Methylsalicylaldehyde
3-Methylsalicylaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,1479 g/mol
Punto di ebollizione: 209 °C
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,123 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040798
CAS Number: 824-42-0