Stampa…
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-tert-Butylsalicylaldehyde, 3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
OR6969-1G OR6969-25G OR6969-5G
APOSOR6969-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6969-1G APOSOR6969-25G APOSOR6969-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde 97%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C11H14O2
Peso molecolare: 178,2277 g/mol
Punto di ebollizione: 78…79 °C/1mmHg
Densità: 1,041 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00778877
CAS Number: 24623-65-2