Stampa…
5-Nitro-2,4-xylidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dimethyl-5-nitroaniline, 5-Nitro-2,4-xylidine
OR6966-1G OR6966-25G OR6966-5G
APOSOR6966-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6966-1G APOSOR6966-25G APOSOR6966-5G
5-Nitro-2,4-xylidine
5-Nitro-2,4-xylidine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025199
CAS Number: 2124-47-2