Stampa…
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6965-100G OR6965-25G OR6965-5G
APOSOR6965-100GEA 154 EUR
APOSOR6965-100G APOSOR6965-25G APOSOR6965-5G
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Formula: C₈H₈BrNO₂
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075824
CAS Number: 69383-59-1