Stampa…
2-Bromophenyl methyl sulphone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6951-10G OR6951-1G OR6951-25G
APOSOR6951-10GEA 125 EUR
APOSOR6951-10G APOSOR6951-1G APOSOR6951-25G
2-Bromophenyl methyl sulphone 98%
2-Bromophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₇BrO₂S
Punto di fusione: 106…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368924
CAS Number: 33951-33-6