Stampa…
2-Chlorophenyl methyl sulphone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Chloro-2-(methylsulphonyl)benzene
OR6950-1G OR6950-25G OR6950-5G
APOSOR6950-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6950-1G APOSOR6950-25G APOSOR6950-5G
2-Chlorophenyl methyl sulphone 99%
2-Chlorophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₇ClO₂S
Punto di fusione: 91,5…92.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 17482-05-2