Stampa…
4-Chloropyridine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloropyridinium chloride
OR6949-25G OR6949-5G OR6949-100G
APOSOR6949-25GEA 64 EUR
APOSOR6949-25G APOSOR6949-5G APOSOR6949-100G
4-Chloropyridine hydrochloride 97%
4-Chloropyridine hydrochloride
Formula: C₅H₅Cl₂N
Punto di fusione: 210 °C (subl.)
Flash Pt: 198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012829
CAS Number: 7379-35-3
EINECS: 230-946-1