Stampa…
5-Bromo-2-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6948-100G OR6948-25G OR6948-5G
APOSOR6948-100GEA 77 EUR
APOSOR6948-100G APOSOR6948-25G APOSOR6948-5G
5-Bromo-2-methylpyridine 98%
5-Bromo-2-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
Punto di fusione: 32…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00661170
CAS Number: 3430-13-5