Stampa…
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-azacyclohexanone hydrochloride, Triacetonamine hydrochloride
OR6946-100G OR6946-250G OR6946-25G OR6946-50G
APOSOR6946-100GEA 219 EUR
APOSOR6946-100G APOSOR6946-250G APOSOR6946-25G APOSOR6946-50G
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride 97%
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride
Formula: C₉H₁₈ClNO
Peso molecolare: 191,7 g/mol
Punto di fusione: 198 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012768
CAS Number: 33973-59-0
EINECS: 251-769-6