Stampa…
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride
OR6944-100G OR6944-250G OR6944-25G
APOSOR6944-100GEA 193 EUR
APOSOR6944-100G APOSOR6944-250G APOSOR6944-25G
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Formula: C₁₅H₁₉NO₃·HCl
Peso molecolare: 297,780 g/mol
Punto di fusione: 175 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012800
CAS Number: 1454-53-1
EINECS: 215-929-9