Stampa…
1-Benzyl-4-piperidone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6943-100G OR6943-25G OR6943-500G
APOSOR6943-100GEA 39.3 EUR
APOSOR6943-100G APOSOR6943-25G APOSOR6943-500G
1-Benzyl-4-piperidone 98%
1-Benzyl-4-piperidone
Formula: C₁₂H₁₅NO
Punto di ebollizione: 248 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006192
CAS Number: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4