Stampa…
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6940-100G OR6940-25G OR6940-5G
APOSOR6940-100GEA 126 EUR
APOSOR6940-100G APOSOR6940-25G APOSOR6940-5G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formula: C₇H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 99…100 °C/14mmHg
Densità: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005976
CAS Number: 177-11-7
EINECS: 205-868-6