Stampa…
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6939-250MG OR6939-100MG
APOSOR6939-250MGEA 91.6 EUR
APOSOR6939-250MG APOSOR6939-100MG
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Formula: C₁₂H₁₀O₃
Peso molecolare: 202,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665832
CAS Number: 5247-86-9