2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR6938-100G
OR6938-1KG
OR6938-50G
APOSOR6938-100GEA
24.8
EUR
APOSOR6938-100G
APOSOR6938-1KG
APOSOR6938-50G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol
Formula:
C₉H₁₉NO Punto di ebollizione: 212…215 °C Punto di fusione: 129…133 °C Densità: 1,085 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005983 CAS Number: 2403-88-5 EINECS: 219-291-2 UN: 3259 ADR: 8,III |