Stampa…
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Benzylpiperidin-4-ol
OR6935-100G OR6935-500G
APOSOR6935-100GEA 147 EUR
APOSOR6935-100G APOSOR6935-500G
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine 98%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,27 g/mol
Punto di ebollizione: 127…128 °C/2mmHg
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006503
CAS Number: 4727-72-4
EINECS: 225-226-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III