Stampa…
4-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methylpiperidin-4-ol
OR6932-25G OR6932-5G
APOSOR6932-25GEA 24.8 EUR
APOSOR6932-25G APOSOR6932-5G
4-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Formula: C₆H₁₃NO
Punto di ebollizione: 198…200 °C
Punto di fusione: 26…31 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006500
CAS Number: 106-52-5
EINECS: 203-406-8