Stampa…
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
OR6931-25G OR6931-5G
APOSOR6931-25GEA 299 EUR
APOSOR6931-25G APOSOR6931-5G
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate 96%
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 172,23 g/mol
Punto di ebollizione: 118…120 °C/6mmHg
Densità: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006484
CAS Number: 58859-46-4
EINECS: 261-472-3