Stampa…
(±)-Pipecolinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6924-10G OR6924-25G
APOSOR6924-10GEA 21.9 EUR
APOSOR6924-10G APOSOR6924-25G
(±)-Pipecolinic acid 98%
(±)-Pipecolinic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
Punto di fusione: 280…283 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064347
CAS Number: 535-75-1
EINECS: 223-737-1