Stampa…
(±)-Isonipecotic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6923-100G OR6923-1KG OR6923-25G
APOSOR6923-100GEA 34.8 EUR
APOSOR6923-100G APOSOR6923-1KG APOSOR6923-25G
(±)-Isonipecotic acid
(±)-Isonipecotic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006004
CAS Number: 498-94-2
EINECS: 207-872-3