Stampa…
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6920-1G OR6920-5G
APOSOR6920-1GEA 69.8 EUR
APOSOR6920-1G APOSOR6920-5G
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine 97%
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₆N₂S
Peso molecolare: 196,32 g/mol
Punto di ebollizione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320903
CAS Number: 461046-73-1