Stampa…
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
OR6914-250MG OR6914-5G
APOSOR6914-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR6914-250MG APOSOR6914-5G
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 186,60 g/mol
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320687
CAS Number: 62790-50-5