Stampa…
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6913-1G OR6913-5G OR6913-25G
APOSOR6913-1GEA 72.7 EUR
APOSOR6913-1G APOSOR6913-5G APOSOR6913-25G
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine
Formula: C₁₁H₂₃N₃
Peso molecolare: 197,33 g/mol
Punto di ebollizione: 119…120 °C/3mmHg
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075189
CAS Number: 22763-65-1