Stampa…
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N,N-Dimethyl-3-(piperazin-1-yl)propan-1-amine
OR6909-1G OR6909-5G
APOSOR6909-1GEA 17.6 EUR
APOSOR6909-1G APOSOR6909-5G
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine 97%
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine
Formula: C₉H₂₁N₃
Peso molecolare: 171,29 g/mol
Punto di ebollizione: 88…90 °C
Densità: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082601
CAS Number: 877-96-3
UN: 2735
ADR: 8,III