1-(2-Diethylaminoethyl)piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR6908-10G
OR6908-1G
OR6908-5G
APOSOR6908-10GEA
123
EUR
APOSOR6908-10G
APOSOR6908-1G
APOSOR6908-5G
1-(2-Diethylaminoethyl)piperazine 97%
1-(2-Diethylaminoethyl)piperazine
Formula:
C₁₀H₂₃N₃ Peso molecolare: 185,31 g/mol Punto di ebollizione: 84…86 °C/2mmHg Densità: 0,9075 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167968 CAS Number: 4038-92-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...