Stampa…
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-[2-(Dimethylamino)ethyl]piperazine
OR6907-5G OR6907-2G OR6907-10G OR6907-50G
APOSOR6907-5GEA 0 EUR
APOSOR6907-5G APOSOR6907-2G APOSOR6907-10G APOSOR6907-50G
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 98%
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine
Formula: C₈H₁₉N₃
Peso molecolare: 157,26 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C/9mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167969
CAS Number: 3644-18-6
UN: 2735
ADR: 8,III